Learn More
Micronova™ Sharpie™ Pro – Ultrafeine Spitze
Erweiterte Einsatzmöglichkeiten für mehrere Projekte dank nicht verblassender und wasserfester Tinte
Marke: Micronova™ PEN-61IR
152.95 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Micronova Irradiated Sharpie Ultra Fine Marker is the original pen style, industry standard permanent marker with an ultra fine point. This cleanroom sharpie marks permanently on most surfaces with quick drying, non-toxic, alcohol based ink that is fade and water resistant to further extend multiple project uses.
- Ultra fine point capped sharpie marker
- Marks permanently on most surfaces
- Writes on cold or wet surfaces, plastic bags and disposable lab-ware
- Nontoxic, permanent, quick drying, alcohol-based ink
- Gamma irradiated for aseptic ISO 5 and other clean production areas
- Fade and water resistant
- Available red, blue or black inks
Spezifikation
HDPE | |
Schwarz | |
HDPE | |
6 x 0.5 x 0.5 in. (15.24 x 1.27 x 1.27 cm) | |
12.24 cm | |
1.27 cm | |
ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Irradiation Processing; Certificate of Conformance | |
1.27 cm | |
Cleanroom labels and documents | |
Individually bagged, 4 pens per double bagged pack, 3 packs per case | |
12/Cs. | |
Steril |
No | |
Black | |
Ink does not smear when used on labels that are autoclaved | |
5,5 in. | |
0.5 in. | |
Nicht autoklavierbar | |
0.5 in. | |
Nein | |
Cap | |
Smear-Proof Marker | |
8 x 8 x 8 in. | |
Fiber |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
046235-000 | Analysenzertifikat | 09/12/2024 | PEN-61IR |
044635-000 | Qualitätsbescheinigung | 26/08/2024 | PEN-61IR |
044259-000 | Qualitätsbescheinigung | 08/07/2024 | PEN-61IR |
042898-000 | Qualitätsbescheinigung | 03/06/2024 | PEN-61IR |
042037-000 | Qualitätsbescheinigung | 05/02/2024 | PEN-61IR |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
31Stunden
7Minuten
14Sekunden
38Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %