Learn More
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Europ. Arzneibuch, USP, 99.5-104.5 % (manganometrisch), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Eisen(II)-sulfatheptahydrat |
Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP, FCC |
Menge | 500 g |
Strukturformel | FeSO4 · H2O |
Formelmasse | 278.01 mol |
Reinheit (%) | 99.5 bis 104.5 % (manganometrisch) |
Güte | puriss. |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Dampfdruck | 14.6 mmHg (25 °C) |
Dichte | 1.898 g/ml bei 25 °C |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Iron(II) sulfate heptahydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Iron(II) sulfate-7-hydrate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Europ. Arzneibuch, USP, 99.5-104.5 % (manganometrisch), Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur