Learn More
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10702412
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10702412
500 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
3 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10702412
Marke: Thermo Scientific Acros 423735000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-63-0
Summenformel FeH14O11S
Molekulargewicht (g/mol) 278.01
MDL-Nummer MFCD00149719
InChI-Schlüssel SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym Eisen-II-sulfatheptahydrat, Eisensulfat-Heptahydrat, Melanteritmineral, Eisensulfatheptahydrat, Eisen(II)-Sulfatheptahydrat, Fesotym, Eisen, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eisen(II)-Sulfatheptahydrat
Schmelzpunkt 64.0 °C
Farbe Blau oder Blau-Grün oder Grün
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99+ %
Strukturformel FeSO4·7H2O
Fieser 01,393, 04,237, 05,308
Merck Index 15,4084
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: 25.6 g/100 ml (20 °C). Andere Löslichkeiten: unlöslich in Alkohol
IUPAC-Name Eisen(2+);sulfat;heptahydrat
Formelmasse 278.01
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464482 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/07/2024 Catalog Number423730030,423730050,423730100,423735000,423731000
ChargennummerA0451946 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog Number423730030,423730050,423730100,423735000,423731000
ChargennummerA0458553 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2024 Catalog Number423730030,423730050,423730100,423735000,423731000
ChargennummerA0447318 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/12/2023 Catalog Number423730030,423730050,423730100,423735000,423731000
ChargennummerA0456214 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/09/2023 Catalog Number423730030,423730050,423730100,423735000,423731000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) sulfate heptahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >