Learn More
Eisenfolie, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ Artikelnummer.: 11391169
Eisenfolie, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11391169
100 x 100 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Artikelnummer. 11391169
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011381.GH
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form: ca. 0.49 g/25 x 25 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-89-6
Summenformel Fe
Molekulargewicht (g/mol) 55.85
MDL-Nummer MFCD00010999
InChI-Schlüssel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC-Name Eisen
SMILES [Fe]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron
Farbe Grau
Aussehen Gray foil
Dichte 7.87g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.995% (Metals basis)
Menge 100 x 100 mm
Form Folie, 0.1 mm (0.004 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ20K040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2025 Catalog Number011381.GH,011381.FF,011381.FI
ChargennummerX21K018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number011381.GH,011381.FF,011381.FI
ChargennummerY19K015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2024 Catalog Number011381.GH,011381.FF,011381.FI
ChargennummerW05K052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2024 Catalog Number011381.GH,011381.FF,011381.FI
ChargennummerU01K035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/08/2024 Catalog Number011381.GH,011381.FF,011381.FI
Name des Produkts
Eisenfolie, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >