Learn More
Eisenpulver, -200 Mesh, ≥99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11356637
Eisenpulver, -200 Mesh, ≥99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356637
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11356637
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000737.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-89-6
Summenformel Fe
Molekulargewicht (g/mol) 55.85
MDL-Nummer MFCD00010999
InChI-Schlüssel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC-Name Eisen
SMILES [Fe]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron powder
Prozentgehaltsbereich 99+% (metals basis)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3089
Menge 250 g
Formelmasse 55.847
Reinheit (%) ≥99%
Netzgröße −200 Mesh
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM24L037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number000737.A1,000737.30
ChargennummerZ05K011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog Number000737.A1,000737.30
ChargennummerZ27I014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2023 Catalog Number000737.A1,000737.30
ChargennummerZ13H028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number000737.A1,000737.30
ChargennummerM19I041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number000737.A1,000737.30
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron powder
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Eisenpulver, -200 Mesh, ≥99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >