Learn More
Eisen, 99 %, Pulver, -70 Mesh (< 212 Micron), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10217073
Eisen, 99 %, Pulver, -70 Mesh (< 212 Micron), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10217073
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10217073
Marke: Thermo Scientific Acros 197811000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-89-6
Summenformel Fe
Molekulargewicht (g/mol) 55.85
MDL-Nummer MFCD00010999
InChI-Schlüssel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC-Name Eisen
SMILES [Fe]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron
Farbe Grau
Schmelzpunkt 1535.0°C
Siedepunkt 3000.0°C
Dichte 7.8600g/mL
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 100 g
Fieser 01,519; 02,229; 03,167; 05,357; 09,257; 14,184; 16,189; 17,157
Merck Index 15, 5137
Formelmasse 55.84
Reinheit (%) 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Form Feines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465371 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2024 Catalog Number197810100,197811000,197810020,197815000
ChargennummerA0458122 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2023 Catalog Number197810100,197811000,197810020,197815000
ChargennummerA0444685 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2022 Catalog Number197810100,197811000,197810020,197815000
ChargennummerA0436004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/06/2022 Catalog Number197810100,197811000,197810020,197815000
ChargennummerA0376915 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2021 Catalog Number197810100,197811000,197810020,197815000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron, powder
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
Name des Produkts
Eisen, 99 %, Pulver, -70 Mesh (< 212 Micron), Thermo Scientific Chemicals >