Learn More
Eisenfolie, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ Artikelnummer.: 11301179
Eisenfolie, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11301179
25 x 25 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Artikelnummer. 11301179
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011381.FF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form: ca. 0.49 g/25 x 25 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-89-6
Summenformel Fe
Molekulargewicht (g/mol) 55.85
MDL-Nummer MFCD00010999
InChI-Schlüssel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC-Name Eisen
SMILES [Fe]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron
Farbe Grau
Aussehen Gray foil
Prozentgehaltsbereich 99.995% (Metals basis)
Menge 25 x 25 mm
Form Folie, 0.1 mm (0.004 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ20K040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2025 Catalog Number011381.GH,011381.FF,011381.FI
ChargennummerX21K018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number011381.GH,011381.FF,011381.FI
ChargennummerY19K015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2024 Catalog Number011381.GH,011381.FF,011381.FI
ChargennummerW05K052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2024 Catalog Number011381.GH,011381.FF,011381.FI
ChargennummerU01K035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/08/2024 Catalog Number011381.GH,011381.FF,011381.FI
Name des Produkts
Eisenfolie, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >