Learn More
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit Prüfdaten zum UF55
Q/OQ-Dokument mit Temperaturverteilungsprüfung zu einem frei wählbaren Temperaturwert.
Marke: Memmert™ UF55D00127
Beschreibung
- Umfasst Temperaturverteilungsprüfung mit 9 Temperaturmessstellen (Größe 30) und 27 Messstellen (Größen 55 bis 1060) nach DIN 12880:2007-05 (weitere Temperaturwerte auf Anfrage)
- PQ-Checkliste als Begleitdokument zur vom Kunden vorgenommenen Validierung
Spezifikation
UF55 Ofen | |
IQ/OQ-Dokumentation | |
Prüfdaten |