Learn More
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit Prüfdaten zum SN30
Q/OQ-Dokument mit Temperaturverteilungsprüfung zu einem frei wählbaren Temperaturwert.
Marke: Memmert™ SN30D00125
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Umfasst Temperaturverteilungsprüfung mit 9 Temperaturmessstellen (Größe 30) und 27 Messstellen (Größen 55 bis 1060) nach DIN 12880:2007-05 (weitere Temperaturwerte auf Anfrage)
- PQ-Checkliste als Begleitdokument zur vom Kunden vorgenommenen Validierung
Spezifikation
Sterilisator SN30 | |
IQ/OQ-Dokumentation | |
Prüfdaten |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit Prüfdaten zum SN30 > Kann verwendet werden mit: SN30.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur