Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
Weiße, 1-lagige Liegenabdeckungen für kosteneffizienten Schutz.Kostengünstige und leichte, gut transportable Ärzterollen. Ideal zum Abdecken von Ärzteliegen im Gesundheitswesen. Robust, reißfest und strapazierfähig. 59 cm (B).
Marke: Kimberly-Clark™ 7162
98.27 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal zum Schutz von Ärzteliegen und zur Aufrechterhaltung höchster Hygienestandards im Gesundheitswesen.
- Kosteneffizienter Schutz
- Leichte, gut transportable Rollen
- Sind weich, saugfähig, reißfest und haltbar
Spezifikation
Couch Cover | |
Paper | |
14.6 in. | |
1-lagig | |
23.2 in. |
Weiß | |
Unsteril | |
37 cm | |
6 Rollen x 198 Abdeckungen | |
59 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Scott™ > Farbe: Weiß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur