Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ TBE-Puffer, 10x
Kompatibel mit Agarose-Gelen
Marke:  Invitrogen™ 15581028
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11508986
  • 198.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
UltraPure 10X TBE Puffer ist eine steril filtrierte Lösung aus 1 M Tris, 0,9 M Borsäure und 0,01 M EDTA, die zur Herstellung von 1X Puffer für die Polyacrylamid- und Agarose-Gelelektrophorese verwendet wird.
  • UltraPure 10X TBE Puffer ist in 1 l-Kunststoffflaschen/10 l-Cubitainer™ Box erhältlich
  • Leistungs- und Qualitätskontrolle: Es wurde keine DNase-, RNase- oder Protease-Aktivität festgestellt. Nachhaltige Verpackung
Acrylamidgel-Elektrophorese, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, Gel-Elektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Laufpuffer
Bei Raumtemperatur lagern.
Polyacrylamid-Gele, Agarose-Gele
UltraPure™
10 l
10 X
Flasche
Nukleinsäure-Gelelektrophorese, Blotting
TBE-Puffer
Raumtemperatur
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3048813 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number15581028
Chargennummer2470747 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15581028
Chargennummer2499742 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15581028
Chargennummer2507360 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15581028
Chargennummer2565984 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15581028
Name des Produkts
Invitrogen™ UltraPure™ TBE-Puffer, 10x > 10 l