Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ TBE-Puffer, 10x
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4926453
Click to view available options
Menge:
1 l
10 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10358142
Marke: Invitrogen™ 15581044
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Kompatibel mit Agarose-Gelen
UltraPure 10X TBE Puffer ist eine steril filtrierte Lösung aus 1 M Tris, 0,9 M Borsäure und 0,01 M EDTA, die zur Herstellung von 1X Puffer für die Polyacrylamid- und Agarose-Gelelektrophorese verwendet wird.
  • UltraPure 10X TBE Puffer ist in 1 l-Kunststoffflaschen/10 l-Cubitainer™ Box erhältlich
  • Leistungs- und Qualitätskontrolle: Es wurde keine DNase-, RNase- oder Protease-Aktivität festgestellt. Nachhaltige Verpackung
Acrylamidgel-Elektrophorese, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, Gel-Elektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer Laufpuffer
Konzentration 10 X
Inhalt und Lagerung Inhalt: Eine Flasche (1 l) UltraPure™ 10X TBE-Puffer
Lagerung: Raumtemperatur
Format Flasche
Gelkompatibilität Polyacrylamid-Gele, Agarose-Gele
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäure-Gelelektrophorese, Blotting
Produktlinie UltraPure
Produkttyp TBE-Puffer
Menge 1 l
Versandbedingung Raumtemperatur
compliance-icons
Produktidentifikator
  • TBE BUFFER, 10X
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: boric acid