Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ III One-Step RT-PCR System mit Platinum™ Taq High Fidelity DNA-Polymerase
Bietet höchste Empfindlichkeit für die Endpunktdetektion
Marke: Invitrogen™ 12574030
324.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
PCR-Amplifikation mit hoher Wiedergabetreue
Platinum Taq DNA-Polymerase High Fidelity eignet sich ideal für Amplifikationen von DNA-Fragmenten, wenn hohe Ausbeuten und eine verlässliche Amplifikation erforderlich sind. Die Genauigkeit wird durch eine Mischung aus Platinum Taq-DNA-Polymerase und dem Proofreading-Enzym (3'-5'-Exonukleaseaktivität) GB-D-Polymerase der Pyrococcus-Spezies maximiert. Die PCR-Spezifität wird durch Einbindung der automatischen Platinum “Heißstart”-Technologie deutlich verbessert.
- Das SuperScript III 1-Schritt-RT-PCR-System mit Platinum Taq-DNA-Polymerase kombiniert die hohe Temperaturbeständigkeit von SuperScript III RT mit der Spezifität von Platinum Taq-DNA-Polymerase, hohe Wiedergabetreue, und sorgt dadurch für eine höhere Priming-Spezifität, eine größere Produktausbeute und die Identifizierung einer größeren Bandbreite von Zielen
- Das aus einem Schritt bestehende Format ermöglicht die einfache Analyse der Genexpression oder die Detektion von seltener oder viraler RNA.
- Empfindlichkeit: Routinemäßiger Nachweis bis 1 pg Gesamt-RNA
- Anwenderfreundlichkeit: Schnelles und praktisches Ein-Röhrchen-Verfahren mit weniger Variabilität zwischen den Reaktionen. Mit Multiplexsystem kompatibel
- Spezifität: Einsatz von SuperScript III RT zur cDNA-Synthese bei bis zu 55 °C für spezifischeres Priming mit genspezifischen Primern
- Amplikongröße: Erkennung von Zielen von 300 bp bis 10 kb für mehr Flexibilität
Verwendung des SuperScript 1-Schritt-Systems Das System verwendet eine Mischung aus SuperScript III reverse Transkriptase und Platinum Taq-DNA-Polymerase mit hoher Wiedergabetreue für verbesserte RT-PCR-Erträge und Genauigkeit sowie den Nachweis größerer Templates. Das System kann eine breite Palette von RNA-Zielen (300 bp bis 10 kb) erkennen und ist mit Multiplex-Anwendungen kompatibel. Die Menge des Ausgangsmaterials kann im Bereich von 1pg bis 1 μg Gesamt-RNA liegen. Das System besteht aus zwei Hauptkomponenten: SuperScript III RT/Platinum Taq-Enzymgemisch, hohe Wiedergabetreue, und 2x Reaktionsgemisch. SuperScript III Reverse Transkriptase ist eine Version von M-MLV RT, die zur Reduzierung der RNase-H-Aktivität entwickelt wurde und eine höhere thermische Stabilität bietet. Das Enzym kann cDNA bei Temperaturen von 45 °C bis 60 °C synthetisieren und bietet höhere Spezifität, eine höhere cDNA-Ausbeute und mehr Produkt in voller Länge als andere reverse Transkriptasen. Da SuperScript III RT nicht signifikant von Ribosomal- und Transfer-RNA gehemmt wird, kann es für die Synthese von cDNA aus Gesamt-RNA verwendet werden. Endgültige Produktgröße: 10 kb oder weniger.
One-Step RT-PCR, PCR und Real-Time PCR, RT-PCR, Reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
• SuperScript III RT/Platinum Taq High Fidelity Enzym-Mix (25 μl) |
|
Kit | |
1-Schritt-RT-qPCR | |
30 min | |
50 °C | |
SuperScript III | |
Trockeneis | |
Integrierter Heißstart | |
Reaktionsgemisch | |
Bis 10 kb |
Primer-Sonde | |
Hoch | |
Platinum Taq High Fidelity | |
1-Step-RT-PCR | |
25 Reaktionen | |
Keine | |
PCR-amplifizierte cDNA | |
25 Reaktionen | |
Reverse Transkription | |
RNA |