Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ IV One-Step RT-PCR System
Für schnellere und bessere RT-PCR.
Marke: Invitrogen™ 12594100
1071.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet:
- SuperScript IV RT-Mix, 12.5 μl
- 2x Platinum SuperFi RT-PCR Master Mix, 625 μl
- Nuklease-freies Wasser, 1.25 ml
Beschreibung
The Invitrogen SuperScript One-Step RT-PCR System, available with or without ezDNase, combines the high processivity of SuperScript IV Reverse Transcriptase (RT) with the high-fidelity of Platinum SuperFi DNA Polymerase to provide unmatched one-step RT-PCR performance. With this convenient one-step formulation plus gene-specific primers, you can perform both cDNA synthesis from total RNA or mRNA and PCR amplification in a single tube.
Das Invitrogen™ Superscript™ IV One-Step RT-PCR-System kombiniert die hocheffiziente Invitrogen™ Superscript™ IV Reverse Transkriptase (RT) mit der hochgenauen Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ DNA-Polymerase für ein unübertroffenes RT-PCR-Leistungsverhalten in einem Schritt. Mit dieser praktischen Ein-Schritt-Formulierung können Sie sowohl die cDNA-Synthese aus Gesamt-RNA oder mRNA als auch die PCR-Amplifikation in einem einzigen Röhrchen mit genspezifischen Primern durchführen.
- Zwei-Phasen-Heißstart-Aktivierungsmechanismus für hohe Spezifität, Ausbeute und Vorbereitung bei Raumtemperatur
- Überlegene Leistung mit einer Empfindlichkeit bis 0,01 pg RNA, Ziellänge bis 13,8 kb und dem schnellsten RT-PCR-Protokoll in einem Schritt
- Zuverlässige Target-Detektion auch bei RNA-Proben mit suboptimaler Reinheit
Spezifikation
• Superscript IV RT Mix (50 μl) |
|
Kit | |
1-Schritt-RT-qPCR | |
10 min | |
45°bis 60 °C | |
SuperScript IV | |
Trockeneis | |
Integrierter Heißstart | |
Master Mix | |
Bis 14 kb | |
Kit only |
Primer-Sonde | |
Hoch | |
Platinum SuperFi | |
1-Step-RT-PCR | |
Each | |
Keine | |
PCR-amplifizierte cDNA | |
100 Reaktionen | |
Reverse Transkription | |
RNA |