Learn More
Invitrogen™ Gateway™ pcDNA™-DEST53 Vector
Zielvektoren für die Expression in E. coli-, Insekten-, Hefe- oder Säugetierzellen sowie für die Produktion von nativen Proteinen bzw. von Fusionsproteinen am N- bzw. C-Terminus
Marke: Invitrogen™ 12288015
975.80 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Alle Zielvektoren werden lyophilisiert und superspiralisiert geliefert.
Benötigt : Gateway Entry-Klon, Gateway LR Clonase™ Enzymgemisch und Reaktionspuffer.
Beschreibung
- Die Zielvektoren verfügen über attR-Stellen für die Rekombination mit jedem von attL-flankierten Fragment, unabhängig davon, ob es sich um einen Entry-Klon oder einen Ultimate RF Klon handelt
Klonierung, konstitutive Expression, Gateway Klonierung, Säugetierexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Konstitutiv | |
CMV | |
GFP (Zyklus 3) | |
Alle Zielvektoren werden lyophilisiert und superspiralisiert geliefert. | |
Gateway™ | |
pDEST, pcDNA | |
Reporter-Assays |
Transfektion | |
Gateway System Destinationsexpressionsvektor | |
Geneticin™ (G-418) | |
GFP (Zyklus 3) | |
6μ g | |
Gateway™, pcDNA™ |