Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-270 Epoxid
2,8 μm superparamagnetische Beads mit Epoxidgruppen auf der Oberfläche
Marke:  Invitrogen™ 14301
426.70 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10512625
  • 518.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: 60 mg Dynabeads M-270 Epoxy, ca. 6.7 x 107 Beads/mg, geliefert als gefriergetrocknetes Pulver.
Description
Description
Die Dynabeads M-270 Epoxy Beads binden kovalent an primäre Amino- und Sulfhydrylgruppen in Proteinen und Peptiden und sind dadurch ideal zur Kopplung von Antikörpern, Peptiden, intakten Proteinen und funktionalen Enzymen geeignet. Diese hydrophilen, pH-neutralen Beads zeichnen sich durch extrem geringe unspezifische Protein- und Farbstoffbindungen aus, was Blockierungsmittel überflüssig macht. Dynabeads M-270 Epoxy Beads enthalten zudem kein Tween-Detergens und sind daher für Massenspektrometrieanalysen (MS) hervorragend geeignet. Zur Verwendung mit allen Probentypen geeignet.
  • Ideal für die Immunpräzipitation (IP) von Proteinen und Proteinkomplexen
  • Sanfte, aber schnelle magnetische Trennung und kurze Inkubationszeiten ermöglichen die Identifizierung von transienten und labilen Komplexen
  • Kovalente Kupplung des Antikörpers an die Dynabeads vermeidet Koelution des Antikörpers mit dem Zielprotein
Aufreinigung hydrophober/hydrophiler Proteine, Isolierung von Organellen, Phagen-Display, Aufreinigung von Proteinen und Peptiden, Isolierung und Analyse von Proteinkomplexen, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Protein-Protein-Wechselwirkungen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Order Info
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Enthält 60 mg Dynabeads™ M-270 Epoxy, ∼ 6,7 × 107 Beads/mg, geliefert als gefriergetrocknetes Pulver.
Bei 2 °C bis 8 °C lagern.
5 μl
Jeder Probentyp
DYNAL™, Dynabeads™
Epoxid-Bead
Forschungsqualität
2,8 μm
Raumtemperatur
Epoxid
60 mg
Gefriergetrocknet
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Brochures
Manuals
Certificates
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer78935970 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number14301
Chargennummer79110647 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number14301
Chargennummer78172020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number14301
Chargennummer78394208 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number14301
Chargennummer78465534 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number14301
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Invitrogen™ Dynabeads™ M-270 Epoxid > 60 mg