Learn More
Miele Professional™ Einsatz
Einsatz A 12/1 zur schonenden Reinigung empfindlichen Spülguts durch Brechung des Sprühstrahls
Marke:  Miele Professional™ 6629670
95.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10170641
  • 154.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit 7 x 7 mm großen Perforationen
  • Zur Verwendung im oberen und unteren Korb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Weiß
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor
429 mm
Name des Produkts
Miele Professional™ Einsatz > Abmessungen (T x B): 429 x 224 mm