Learn More
Testo™ Batterien
Verwenden Sie diesen Akku mit einer Vielzahl von Produkten.Testo™ Batterien sind mit Testo Datenloggern kompatibel.
Marke: Testo™ 0515 0175
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 3,6V
- 0,8 Ah
- ½AA
Spezifikation
Batterie | |
Für Testo: 175-T3, 175-H1, 175-H2, 175-S1, 175-S2 | |
3,6 V | |
0,8 Ah |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Testo™ Batterien > Spannung: 3,6 V/0,8 Ah
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur