Learn More
VACUUBRAND™ Einlassabscheider AK mit Rundbodenkolben, 500 ml
Ein Zubehör zur Verwendung mit VACUU·PURE™ Pumpen
Marke:  VACUUBRAND™ 20751802
418.95 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17172614
  • 441.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
500 mL
VACUU·PURE™ 10 C
Rundkolben
AK-Einlassabscheider
Name des Produkts
VACUUBRAND™ Einlassabscheider AK mit Rundbodenkolben, 500 ml > 500 mL