Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Max Pro-ISM pH-Elektrode
Eine universelle pH-Elektrode mit festsitzender Glasmanschette, die das Eindringen und Verstopfen des Diaphragmas durch Verunreinigungen verhindert.
Marke: METTLER TOLEDO™ 30248830
451.80 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
- Intelligent Sensor Management (ISM)-Elektroden, erfassen und speichern Kalibrierdaten, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden.
- Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
- Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Brennpunkt
- Hohe Ionenstärke
- Hochtemperaturproben
- Abwasser
- TRIS-Puffer
- Pharmazeutische und biologische Proben
- Organische Lösungsmittel
- Fruchtsäfte
- Wasser
- Allgemeine Laboranwendungen
Zubehör und Pflege
- Festsitzendes Glasdiaphragma
- Nachfüllbare 3M KCl (51350072) - Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten, um genaue Ergebnisse zu erzielen
- In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
- Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Recommended Storage
InLab storage solution
Spezifikation
Mehrpolig | |
Glasschaft | |
Kombinationselektrode; integrierter Temperaturfühler; Intelligent Sensor Management (ISM)-Technologie | |
Mehrpolig auf BNC/RCA (30281896) | |
HA-Glas | |
InLab Aufbewahrungslösung | |
120 mm |
Unbewegliche Glasmanschette | |
0 bis 14 | |
Allgemeine Laboranwendungen | |
ARGENTHAL™ mit Ag+-Falle | |
InLab™ Max Pro-ISM | |
0 °C bis 100 °C | |
12 mm |