Learn More
Lab Armor™ Wasserloses Bead-Bad ohne Beads
Wartungsarme und umweltfreundliche Alternative zu Wasserbädern.Diese wasserlosen Bead-Bäder verwenden statt Wasser Metall-Beads und bieten so eine außergewöhnliche Temperaturkonstanz.
Marke:  Lab Armor™ 10122-17
2218.39 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15640034
  • 2680.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Geringer Wartungsaufwand
  • Umweltfreundlich – Beads sind recycelbar
  • 50 % weniger Stromverbrauch
  • Keine Germizide erforderlich
  • Die Beads halten Objekte an Ort und Stelle und machen Racks sowie Gewichte überflüssig
  • Das Bad ist stets einsatzbereit, sodass keine Aufwärmzeiten mehr erforderlich sind
  • Sicherer Betrieb als Ölbäder
  • Trockenes, inertes, nicht toxisches Aluminiumoxid sorgt für einen gefahrlosen Betrieb sowie eine gefahrlose Entleerung, Reinigung und Nachfüllung
  • Beads haben eine hohe Wärmeleitfähigkeit:± 180 °C
  • Beads mit einem Durchmesser von 5 bis 8 mm
Beads müssen separat erworben werden; Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Fisher-Kundendienst.
Spezifikation
Spezifikation
Wasserfreies Bad mit Beads
14 l
Erhitzen einer Vielzahl von Proben und Behältern, einschließlich Multi-Well-Platten, Petrischalen und offenen Proben in jedem Winkel. Beads können auch in Behältern für Tiefkühlgeräte, Öfen und Inkubatoren eingesetzt werden.
220 V
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Lab Armor™ Wasserloses Bead-Bad ohne Beads > Wasserloses Bead-Bad; Kapazität:14 L