Learn More
Thermo Scientific™ EasyPep™ MS Probenvorbereitungs-Kit
Erstellen Sie in weniger als vier Stunden mithilfe optimierter EasyPep MS-Probenvorbereitungskits hochwertige proteomische Proben für die MS-Analyse.
Marke:  Thermo Scientific™ A57865
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17895257
  • 326.00 € / 96 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die EasyPep Mini MS-Probenvorbereitungskits ermöglichen die effiziente und reproduzierbare Verarbeitung von kultivierten Säugetierzellen, Geweben und Plasma für die proteomische MS-Analyse. Das Kit enthält vorformulierte Puffer, ein Enzym-Gemisch in MS-Qualität, Peptid-Aufreinigungssäulen und ein optimiertes Protokoll zur Erstellung von MS-kompatiblen Peptidproben in weniger als drei Stunden. Die Kits sind für die Verarbeitung von Proteinproben von 10 bis 100 μg mit einer hohen Ausbeute an MS-fähigen Peptiden optimiert.
Complete—includes pre-formulated reagents for lysis through digestion, peptide clean-up columns, and an optimized protocol for up to 20 samples
Optimized—streamlined protocol and reagents minimize the number of steps and time time needed to process samples
Flexible—reagents and protocol have been verified using cells, plasma, and tissue samples for 10 to 100 μg samples
Time-saving—sample processing time reduced from more than one day to less than three hours
Compatible—final preparation is ready for direct MS analysis and other downstream applications, including TMT labeling
The sample preparation of peptides for MS analysis is complex, with numerous steps and varied protocols, resulting in sample variability in both quality and quantity. This kit has been designed to improve reproducibility while saving hands-on and processing time. The number of steps and processing time have been reduced through the addition of Universal Nuclease to reduce viscosity from nucleic acids (replacing sonication), a rapid 'one pot' reduction/alkylation solution for cysteine modification (carbamidomethylation, + 57.02), and a trypsin/Lys-C protease mix for more complete digestion. In addition, the kit includes Peptide Clean-up columns and buffers to prepare detergent-free peptide samples for MS analysis. The optimized reagents and protocol produce high-quality peptides that are compatible with TMT labeling and other downstream applications, or are ready for MS analysis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Peptide Clean-up Plate
EasyPep™
Mass Spectrometry
Mass spectrometry sample preparation
Fest
Reagent Kit
Protein Samples
Kit
96 reactions
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL408682A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA57865
ChargennummerZL408682 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA57865
ChargennummerZL408681A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA57865
ChargennummerZL408681 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA57865
ChargennummerZK408679 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberA57865
Name des Produkts
Thermo Scientific™ EasyPep™ MS Probenvorbereitungs-Kit > Peptide Clean-up Plate