Learn More
Brady™ BMP21-AC-EUR 220V
Laden Sie Ihren Drucker für einen ganzen Tag Akkubetrieb auf.
Marke: Brady™ 110416
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zubehör für tragbare Drucker
- Europäischer AC-Adapter für die Drucker M210, BMP21, BMP21-Plus und BMP21-Lab
- Laden Sie Ihren Drucker für einen ganzen Tag Akkubetrieb auf
Spezifikation
AC-Adapter | |
BMP21-LAB Etikettendrucker, BMP21-PLUS Etikettendrucker, Brady M210 Etikettendrucker, Brady M210-LAB Etikettendrucker | |
AC Adapter | |
220 V |
Blau | |
AC-Adapter - Europa 220V | |
Je 1 | |
BMP21-AC EUR |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ BMP21-AC-EUR 220V > Stromversorgung:220V
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur