Learn More
Smeg™ Einfahrwagen für Laborglasspüler
Diese Rollgestelle eignen sich für den Einsatz in Smeg™ Geschirrspülern. Smeg Wagen für Laborspülmaschinen sind in verschiedenen Konfigurationen passend für die verschiedensten Anwendungen lieferbar.
1625.00 € - 3630.00 €
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Enthält | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Enthält | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11915594
|
Smeg™
LM20DS |
20 Artikel | 20 Hähne, Trocknungssystemverbindung | Geeignet für das Waschen und Trocknen von Enghalsgläsern bis 490 mm (19,3 Zoll) Höhe. |
1955.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11995664
|
Smeg™
LM24 |
24 Artikel | Verbinder für ULB 40 Adapterdüsen für Pipetten | Waschen von Enghalsgläsern unterschiedlicher Größe |
1625.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11955614
|
Smeg™
LM20 |
20 Artikel | 20 Hähne, ohne Trocknungssystemverbindung | Waschen von Enghalsgläsern bis 19,7 Zoll/ 500 mm Höhe kann gleichzeitig erfolgen |
1750.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11935564
|
Smeg™
LM40S |
40 Artikel | 40 U4140 Hähne, ohne Trocknungssystemverbindung | Gleichzeitiges Waschen von Enghalsgläsern und anderen Glastypen |
1860.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11915564
|
Smeg™
LM40DS |
40 Artikel | 40 Hähne, Trocknungssystemverbindung | Waschen von Enghalsgläsern bis 490 mm H |
2105.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11945614
|
Smeg™
LM40SDS |
40 Artikel | 40 U4140 Hähne, Trocknungssystemverbindung | Waschen von Enghalsgläsern bis 225 mm H |
2145.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11945564
|
Smeg™
LM80 |
68 Artikel | ohne Trocknungssystemverbindung | Waschen von bis zu 68 Glasgefäßen |
3505.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11955564
|
Smeg™
LM80DS |
68 Artikel | 68 U4140 Hähne und 1 UC6 Hähne, Trocknungssystemverbindung | Internes Einspritzwaschen von Enghalsgläsern mit einer maximalen Höhe von 225 mm |
3630.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12361763
|
Smeg™
LPM20/20 |
20 Enghalsartikel plus 20 Pipetten | ohne Trocknungssystemverbindung |
2125.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12351763
|
Smeg™
LM40 |
40 Artikel | 40 U4140 Hähne, ohne Trocknungssystemverbindung | Zum Waschen und Trocknen von Enghals-Glasgefäßen bis 490 mm Höhe, Kolben, Rundkolben und g |
1905.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Zum Gebrauch mit Smeg Glasartikelscheiben
- Lieferbar mit einer, zwei und gemischten Sprüh-/Injektionsstufen
- Zum Reinigen und Desinfizieren unterschiedlichster Laborartikel
Spezifikation
Edelstahl | |
Je 1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Smeg™ Einfahrwagen für Laborglasspüler