Learn More
Smeg™ Einfahrwagen für Laborglasspüler
Diese Rollgestelle eignen sich für den Einsatz in Smeg™ Geschirrspülern. Smeg Wagen für Laborspülmaschinen sind in verschiedenen Konfigurationen passend für die verschiedensten Anwendungen lieferbar.
Marke:  Smeg™ LM20DS
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11915594
  • 1955.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zum Gebrauch mit Smeg Glasartikelscheiben
  • Lieferbar mit einer, zwei und gemischten Sprüh-/Injektionsstufen
  • Zum Reinigen und Desinfizieren unterschiedlichster Laborartikel
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
20 Artikel
Spritzwagen mit einer Sprüh-/Injektionsstufe
Glasspüler
Je 1
Spritzwagen
20-Positionen- Universalkolbenwaschwagen aus Edelstahl mit 20 Hähnen und Trocknungssystemverbindung Der halbe Wagenplatz ist frei für gemischte Gläser, die für einen halb gefüllten Zubehörkorb geeignet sind.
Geeignet für das Waschen und Trocknen von Enghalsgläsern bis 490 mm (19,3 Zoll) Höhe.
20 Hähne, Trocknungssystemverbindung
Name des Produkts
Smeg™ Einfahrwagen für Laborglasspüler > Modell LM20DS; geeignet für:20 Stück; zum Waschen und Trocknen von Enghals-Glaswaren (Kolben, Rundkolben und Messzylinder verschiedener Größen) mit einer Höhe von bis zu 490 mm