Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde
Große Auswahl aus hochwertigen 8-mm-Braunglasfläschchen, die alle Anforderungen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen erfüllen.
Marke: Thermo Scientific™ C4013-2W
Beschreibung
Wählen Sie aus dem Portfolio der Thermo Scientific™ 8-mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde, die alle Anforderungen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen erfüllen. Diese Probenfläschchen mit kleinem Fassungsvermögen sind ideal für Autosampler-Tabletts für 6 mm, 7 mm und 8 mm Fläschchen. Zur Maximierung der erforderlichen Rückgewinnung bei Injektionen kleiner Proben können Sie zwischen Modellen mit flachem oder konischem Boden wählen. Wiederverwendbare Manschetten halten die mit Bördelverschlüssen versiegelten Fläschchen in Autosampler-Karussells oder Gestellen in der korrekten Position und ermöglichen, die Fläschchen sowohl in GC- als auch HPLC-Autosamplern als zusammengehörige Einheit in die jeweilige Injektionsposition zu bewegen. Wählen Sie aus den Marken Thermo Scientific™ Premiere™, National™ und Chromacol™.
Wählen Sie das passende Fläschchen für Ihre Erfordernisse
- Neutrales Glas im Gütegrad Borosilikat-GOLD ist ein hochreines Glas mit geringer Expansion und einer extrem niedrigen Konzentration aktiver Stellen zum Schutz Ihrer Analyten vor unerwünschten Wechselwirkungen.
- Die präzisionsgefertigten Manschetten (aus Glas oder PTFE) ermöglichen die Verwendung der Fläschchen in den meisten handelsüblichen Autosamplern.
Kompatibel mit Autosamplern*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
* Zur Kompatibilität mit Autosamplern siehe Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien.
Spezifikation
2 ml, Braunglas; GPI 8-425-Gewinde; Beschriftungsfeld; Standardöffnung | |
12 mm | |
12 mm | |
2 ml | |
< 170μL | |
Flachboden | |
Schraubverschluss | |
100 | |
8-425 | |
1,5 ml |
8 mm | |
Bernsteinfarben | |
Glas | |
Fläschchen mit Schraubgewinde und Standardöffnung | |
1,8 ml | |
2 ml | |
32 mm | |
Fläschchen mit 8-425-Schraubgewinde | |
Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.