Learn More
Thermo Scientific™ Halt™ Protease-Inhibitor-Cocktail, EDTA-frei (100x)
Diese gebrauchsfertigen konzentrierten Stammlösungen von Protease-Inhibitoren hemmen den proteolytischen Abbau während der Zelllyse und Proteinextraktion.
Marke:  Thermo Scientific™ 78437
360.05 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11804111
  • 388.00 € / 5 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Protease-Inhibitor-Cocktail
Flüssig
Lysepuffer
Protease-Inhibitor
Nach Erhalt bei 4 °C lagern
Halt™
Protease-Inhibitor
5 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZK402160 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number78437
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number78437
ChargennummerZI397828 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number78437
ChargennummerZE391351 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number78437
ChargennummerZB395507 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog Number78437
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Halt™ Protease-Inhibitor-Cocktail, EDTA-frei (100x) > Mix, EDTA-frei; 5 ml