Learn More
Invitrogen™ Image-iT™ Plant Tissue Hard-Set Mountant
Image-iT Harteindeckmittel für Pflanzengewebe wird für die Bildgebung, Lagerung und Archivierung optisch mit Image-iT Pflanzengewebe-Klärungsreagenz geklärtem Pflanzengewebe verwendet.
Marke:  Invitrogen™ V11330
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 16319583
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Diese Reagenzien sind sowohl mit fluoreszenzbasierten als auch kolorimetrischen Anwendungen kompatibel. Image-iT Pflanzengewebe-Deckflüssigkeit basiert auf Visikol™ Deckflüssigkeit, das früher in Fluoreszenz- und kolorimetrischen Untersuchungen von Pflanzen zum Einsatz kam.
• Klärt und deckt Pflanzengewebe für die gesamte Probenbildgebung ein
• Harteindeckmittel mit einem Brechungsindex von 1,415
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 mL
Bei 15 ° bis 25 °C lagern. Nicht einfrieren.
Bei der Lagerung nach Anweisung ist das Produkt für eine Dauer von (mindestens 6 Monaten nach Erhalt) stabil.
Image-iT™
Raumtemperatur
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer7VP66 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2020 Catalog NumberV11330
Chargennummer0BD77 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2019 Catalog NumberV11330
Name des Produkts
Invitrogen™ Image-iT™ Plant Tissue Hard-Set Mountant > 100 ml