Learn More
Invitrogen™ Image-iT™ Plant Tissue Hard-Set Mountant
Image-iT Harteindeckmittel für Pflanzengewebe wird für die Bildgebung, Lagerung und Archivierung optisch mit Image-iT Pflanzengewebe-Klärungsreagenz geklärtem Pflanzengewebe verwendet.
Marke: Invitrogen™ V11331
123.88 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Diese Reagenzien sind sowohl mit fluoreszenzbasierten als auch kolorimetrischen Anwendungen kompatibel. Image-iT Pflanzengewebe-Deckflüssigkeit basiert auf Visikol™ Deckflüssigkeit, das früher in Fluoreszenz- und kolorimetrischen Untersuchungen von Pflanzen zum Einsatz kam.
• Klärt und deckt Pflanzengewebe für die gesamte Probenbildgebung ein
• Harteindeckmittel mit einem Brechungsindex von 1,415
Spezifikation
30 ml | |
Image-iT™ | |
30 ml | |
Raumtemperatur |
Bei 15 ° bis 25 °C lagern. Nicht einfrieren. Bei der Lagerung nach Anweisung ist das Produkt für eine Dauer von (mindestens 6 Monaten nach Erhalt) stabil. |
|
Pflanzengewebe-Deckflüssigkeit | |
Pflanze |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
5GG01-10192023 | Analysenzertifikat | 14/12/2023 | V11331 |
5MG46 | Analysenzertifikat | 27/10/2022 | V11331 |
5XH32 | Analysenzertifikat | 06/10/2020 | V11331 |
8AT47 | Analysenzertifikat | 12/04/2019 | V11331 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28