Learn More
Invitrogen™ Image-iT™ Plant Tissue Hard-Set Mountant
Artikelnummer. p-7181334
Click to view available options
Fassungsvermögen:
30 ml
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
30 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 16329583
Marke: Invitrogen™ V11331
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Image-iT Harteindeckmittel für Pflanzengewebe wird für die Bildgebung, Lagerung und Archivierung optisch mit Image-iT Pflanzengewebe-Klärungsreagenz geklärtem Pflanzengewebe verwendet.
Diese Reagenzien sind sowohl mit fluoreszenzbasierten als auch kolorimetrischen Anwendungen kompatibel. Image-iT Pflanzengewebe-Deckflüssigkeit basiert auf Visikol™ Deckflüssigkeit, das früher in Fluoreszenz- und kolorimetrischen Untersuchungen von Pflanzen zum Einsatz kam.
• Klärt und deckt Pflanzengewebe für die gesamte Probenbildgebung ein
• Harteindeckmittel mit einem Brechungsindex von 1,415
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 30 ml
Inhalt und Lagerung Bei 15 ° bis 25 °C lagern. Nicht einfrieren.
Bei der Lagerung nach Anweisung ist das Produkt für eine Dauer von (mindestens 6 Monaten nach Erhalt) stabil.
Produktlinie Image-iT
Produkttyp Pflanzengewebe-Deckflüssigkeit
Menge 30 ml
Spezies Pflanze
Versandbedingung Raumtemperatur