Learn More
Cytiva illustra™ Ready-To-Go™ GenomiPhi V3 DNA Amplifizierungs-Kit
Hocheffiziente und repräsentative Amplifikation des gesamten Genoms mit einem Ertrag von 40 bis 60 μg von Nanogrammmengen der DNA-Probe. Das Cytiva Lifescience™ illustra™ Ready-To-Go™ GenomiPhi V3 DNA Amplification Kit ist Teil der Phi29 DNA Polymerase-Produktfamilie.
Marke: Cytiva 25-6601-96
660.25 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Repräsentative Amplifikation des gesamten Genoms.
- Vorformulierte, vorgespendete, lyophilisierte Einzeldosis-Kuchen für ein schnelles Ansetzen der Reaktion und höhere Reproduzierbarkeit.
- Schnelles und einfaches, automatisierungsfreundliches Protokoll; kein Thermocycler erforderlich.
- Transport und Lagerung bei Raumtemperatur ermöglicht einen einfachen Zugang und eine reduzierte CO2-Bilanz.
- Liefert qualitativ hochwertige DNA (z. B. zur durchsatzstarken Genotypisierung und DNA-Archivierung).
- Das Reaktionsgemisch wird als vordispensierter, einzeldosierter, gefriergetrockneter Kuchen entweder in Streifen mit 8 Röhrchen oder Mikrotiterplatte mit 96 Wells geliefert.
- Die Amplifikation ist über das gesamte Genom sehr gleichmäßig, sodass die Lokusdarstellung sehr nahe an der ursprünglichen DNA-Probe bleibt.
- Die Amplifikation erfolgt aufgrund der Phi29 DNA-Polymerase-Proofreading-Aktivität mit sehr hoher Wiedergabetreue.
- Die durchschnittliche Produktlänge liegt über 10 kb.
- Das Verfahren ist schnell, einfach und erfordert keinen Thermocycler.
- Eine typische DNA-Ausbeute von 12 bis 20 μg DNA kann in weniger als zwei Stunden aus nur 10 ng genomischer DNA erzielt werden.
- Das Ausgangsmaterial für GenomiPhi-Reaktionen kann aufgereinigte DNA aus jedem handelsüblichen Kit oder einer eigenen Erzeugungsmethode sein, oder es kann ein nicht aufgereinigtes Zelllysat verwendet werden.
- Protokolle zur Amplifikation von DNA aus Blutlysaten und getrockneten Blutflecken sind im Handbuch enthalten.
- GenomiPhi-amplifizierte DNA eignet sich für verschiedene Anwendungen wie Genotypisierung (SNP, STR, Array CGH), Klonierung, Sequenzierung und DNA-Archivierung.
Spezifikation
Für Genomamplifikation durch isotherme Strangverdrängung und -amplifikation; typischer Downstream-Prozesse sind Genotypisierung (SNP, STR, Array CGH) und DNA-Archivierung. | |
Ready-To-Go GenomiPhi V3-Kuchen, 1 × 96-Well-Platte; 2 x Denaturierungspuffer, 1 × 1,2 ml; Kontroll-DNA (Lambda), 500 ng; 12 Streifen mit 8 gewölbten Kappen | |
96 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Ergänzende Informationen
- UNKNOWN ACUTE-72.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 72.5% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.