Learn More
IgM Antibody (DA4-4 (same as SA-DA4 or HB57)) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-34601-0.1mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IgM Monoclonal antibody specifically detects IgM in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Spezifikation
IgM | |
Monoclonal | |
1.0 mg/mL | |
Flow Cytometry 0.5 to 1 μg/million cells, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.5 to 1 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 to 1 μg/mL, CyTOF-ready | |
AGM1, DKFZp686I15196, DKFZp686I15212, FLJ00385, immunoglobulin heavy constant mu, MGC104996, MGC52291, MU, VH | |
Heavy chain of human IgM | |
0.1 mg | |
Immunology | |
3507 | |
Store at -20°C to -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
IgG1 κ |
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF | |
DA4-4 (same as SA-DA4 or HB57) | |
Unconjugated | |
10 mM PBS | |
Mouse | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 12
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IgM Antibody (DA4-4 (same as SA-DA4 or HB57)) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™ > 0.1 mg, Unconjugated
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur