missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IgG light chain (Kappa) Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 14678-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
This antibody detects the light chain (Kappa) of human IgG.
Immunoglobulin classes share the same basic four polypeptide chain structure of two heavy chains (five types) and two light chains (kappa, lambda; both having a molecular weight of 22.5 kDa). Kappa and lambda consist of a variable region and a constant region and can easily be differentiated by the antigenic properties of the constant region. The ratio of kappa to lambda is 70:30. Antibodies to the kappa light chain are reportedly useful in the identification of leukemias, plasmacytomas, and certain non-Hodgkin′s lymphomas. Demonstration of clonality in lymphoid infiltrates indicates that the infiltrate is clonal and therefore maligt.Spezifikation
IgG light chain (Kappa) | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
IGK | |
IGK, IGK-, IGKC, immunoglobulin kappa locus | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
243469, 50802 | |
-20°C | |
Liquid |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
0.28 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
P0DOX7 | |
IGK | |
IgG light chain (Kappa) Fusion Protein Ag6389 | |
20 μL | |
Primary | |
Mouse, Human | |
Antibody | |
IgG |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 12
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
IgG light chain (Kappa) Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech > 20 μL; Unconjugated
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur