Learn More
Invitrogen™ IBlot™ Transferstapel, Nitrozellulose, reguläre Größe
GREENER_CHOICE
iBlot Transferstapel werden zum Transfer von Proteinen verwendet
Marke:  Invitrogen™ IB301001
269.80 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12289309
  • 287.00 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Eine Box iBlot™ Transferstapel mit 10 Stapeln.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
13,5 cm
10 sets
Cellulosenitrat
10 Transferstapel-Sets in 1 Box. Bei Raumtemperatur lagern.
Normal, 13,5 x 8 cm
10 Blots
8 cm
Transferstapel
0.2 μm
Raumtemperatur
iBlot™
Nachhaltige Entsorgung
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerNR041224-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberIB301001
ChargennummerNR050125-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberIB301001
ChargennummerNR221224-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberIB301001
ChargennummerNR170924-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberIB301001
ChargennummerNR200322-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberIB301001
Name des Produkts
Invitrogen™ IBlot™ Transferstapel, Nitrozellulose, reguläre Größe > Normalgröße, 10 Sets