Learn More
Bel Art™ Magic Touch 2™ Eisbehälter
Ausgezeichnete Isoliereigenschaften kombiniert mit einer hohen chemischen Beständigkeit
Marke: Bel Art™ M16807-2004
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Überlegene Isoliereigenschaften in Kombination mit hoher chemischer Beständigkeit
- Nicht nur mit Naßeis kompatibel, sondern auch mit Materialien extrem niedriger Temperatur, wie Trockeneis, Salz-Slurrys, Trockeneis-Lösungsmittel-Slurrys oder flüssigem Stickstoff
- Kann Temperaturen über einem weiten Temperaturbereich von -196 °C (-320 °F) bis 100 °C (212 °F) widerstehen
- Hochwertige Labor-Eisbehälter aus expandiertem Urethan sind leicht, langlebig, schwitzen nicht und sind undurchlässig für Feuchtigkeit und Gerüche
- Mit praktischer Ausgusstülle, tropffreiem Rand und Füllstandsanzeige
- Passgenauer, aufgekeilter Deckel und Bodenteil für einfaches Stapeln
- Eine leicht strukturierte, rutschfeste Oberfläche und ein erhöhter Rand sorgen für sicheren Transport und eine stilvolle Gestaltung
Spezifikation
17,9 cm | |
26,8 cm | |
Ausguss, tropffeste Ränder, Füllstandsanzeige, passfester Deckel und Sockel | |
Urethan | |
Eisbehälter | |
2,5 l | |
Not Autoclavable | |
-196 °C bis +100 °C |
7,06 Zoll | |
0,56 Gallone | |
Leicht texturiert, rutschfest | |
10,56 Zoll | |
Grün | |
24 Microtubes | |
No |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ Magic Touch 2™ Eisbehälter > Grün; 2,5 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur