Learn More
Bel Art™ Magic Touch 2™ Eisbehälter
Ausgezeichnete Isoliereigenschaften kombiniert mit einer hohen chemischen Beständigkeit
Marke:  Bel Art™ M16807-2002
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13442429
  • 136.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Überlegene Isoliereigenschaften in Kombination mit hoher chemischer Beständigkeit
  • Nicht nur mit Naßeis kompatibel, sondern auch mit Materialien extrem niedriger Temperatur, wie Trockeneis, Salz-Slurrys, Trockeneis-Lösungsmittel-Slurrys oder flüssigem Stickstoff
  • Kann Temperaturen über einem weiten Temperaturbereich von -196 °C (-320 °F) bis 100 °C (212 °F) widerstehen
  • Hochwertige Labor-Eisbehälter aus expandiertem Urethan sind leicht, langlebig, schwitzen nicht und sind undurchlässig für Feuchtigkeit und Gerüche
  • Mit praktischer Ausgusstülle, tropffreiem Rand und Füllstandsanzeige
  • Passgenauer, aufgekeilter Deckel und Bodenteil für einfaches Stapeln
  • Eine leicht strukturierte, rutschfeste Oberfläche und ein erhöhter Rand sorgen für sicheren Transport und eine stilvolle Gestaltung
Spezifikation
Spezifikation
17,9 cm
26,8 cm
Ausguss, tropffeste Ränder, Füllstandsanzeige, passfester Deckel und Sockel
Urethan
Eisbehälter
2,5 l
Not Autoclavable
-196 °C bis +100 °C
7,06 Zoll
0,56 Gallone
Leicht texturiert, rutschfest
10,56 Zoll
Schwarz
24 Microtubes
No
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Bel Art™ Magic Touch 2™ Eisbehälter > Schwarz; 2,5 l