Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 2 Transferstapel, PVDF, Mini
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15286066
Click to view available options
Menge:
10 Stapel
Packungsgröße:
10 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15286066
Marke: Invitrogen™ IB24002
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Verbrauchsmaterialiensatz mit integrierten PVDF-Membranen für das Dry-Blotting von Proteinen
Jeder Stapel verfügt über eine kupferbeschichtete Elektrode und geeignete Kathoden- und Anoden-Puffer in der Gelmatrix für die schnelle, zuverlässige Übertragung von Proteinen.
  • Längere Haltbarkeit
  • Reduzierte und kompakte Verpackung
  • Volle Kompatibilität mit iBlot 2-Gel-Transfergerät
Merkmale der PVDF-Membran
  • Porengröße 0,2 μm , geringe Fluoreszenz
  • Höhere Bindungskapazität als Nitrozellulose
  • Voraktiviert und ohne Vorbehandlung mit Alkoholen gebrauchsfertig
  • Kompatibel mit gängigen Nachweismethoden wie Färbung, Immunnachweis, Fluoreszenz oder Radiomarkierung
  • Bindung von Proteinen mittels hydrophober Interaktionen
  • Proteinbindungskapazität: 240μ/cm2
Größen von Transferstapeln
  • Die normale Größe (13 x 8,3cm) dieses Stapels wird für alle Novex Midi-Gele (oder andere Midi-Gel-Typen), zwei Novex Mini-Gele (oder andere Mini-Gel-Typen) und E-PAGE™ 48- oder 96-Gele verwendet.
  • Die Mini-Größe (8 x 8 cm) kann für alle Novex Mini-Gele (oder andere Mini-Gel-Typen) verwendet werden.
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 8 cm
Breite (metrisch) 8 cm
Menge 10 Stapel
Format Transferstapel
Material PVDF
Porengröße 0.2 μm
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Dimensions (LxW) Mini, 8 x 8 cm
Produktlinie iBlot
Ausreichend für 10 Blots
Umweltfreundliche Eigenschaften Nachhaltige Entsorgung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • iBlot 2 Transfer Stacks, PVDF, mini
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Aluminium oxide, ethylene glycol