Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ AQUASTAR™ HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Thermo Scientific™ HyPURITY™ Aquastar HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
546.63 € - 937.89 €
Spezifikation
Partikelgröße | 5 μm |
---|---|
pH | 2 bis 8 |
Porengröße | 190 Å |
Oberfläche | 200 m²/g |
USP-Typ | L1 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10332875
|
Thermo Scientific™
22505-052130 |
50 mm | 2,1 mm |
816.49 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10595645
|
Thermo Scientific™
22505-102130 |
100mm | 2.1 mm | N/A | ||||||
10505655
|
Thermo Scientific™
22505-154630 |
150 mm | 4,6 mm |
893.16 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10537655
|
Thermo Scientific™
22505-254030 |
250mm | 4 mm | N/A | ||||||
10362275
|
Thermo Scientific™
22505-254630 |
250 mm | 4,6 mm |
937.89 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10088564
|
Thermo Scientific™
22505-153030 |
150 mm | 3 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ HyPURITY™ Aquastar HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
- Hochwertige, hochreine Kieselgelsäulen
Bestellinformationen:
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
5 μm | |
190 Å | |
L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
2 bis 8 | |
200 m²/g | |
C18 | |
10 % | |
Ja |