Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ AQUASTAR™ HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Thermo Scientific™ HyPURITY™ Aquastar HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
Marke:  Thermo Scientific™ 22505-254630
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10362275
  • 937.89 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ HyPURITY™ Aquastar HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
  • Hochwertige, hochreine Kieselgelsäulen
Bestellinformationen:
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4,6 mm
250 mm
2 bis 8
200 m²/g
C18
10 %
Ja
LC-MS
5 μm
190 Å
L1
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyPURITY™ AQUASTAR™ HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße > Partikelgröße: 5 μm; 250 x 4,6 mm (L x ID)