Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ AQUASTAR™ HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100mm
150 mm
250mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ HyPURITY™ Aquastar HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
- Hochwertige, hochreine Kieselgelsäulen
Bestellinformationen:
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Zur Verwendung mit | LC-MS |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 2 bis 8 |
| Porengröße | 190 Å |
| Oberfläche | 200 m²/g |
| USP-Typ | L1 |
| Stationäre Phase | C18 |
| Verpackungsmaterial | Silika |
| Mehr anzeigen |