Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 Säule, 10 μ m
Verwendung als C18-Allzweck-Phase für saure und neutrale Analyte.
Marke: Thermo Scientific™ 30105-103030
Beschreibung
Wählen Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18-HPLC-Säulen als universelle C18-Phase zur Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen.
Die stationären Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruck-Flüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie sind gut etabliert und werden weltweit in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität.
Bei schwierigen Trennungen, die eine bessere chromatographische Leistung erfordern, empfehlen wir als Alternative die Verwendung von Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Säulen.
- Hohe Effektivität und nachgewiesene Reproduzierbarkeit
- Außergewöhnlich zuverlässig
- Trennung eines breiten Spektrums an Verbindungen, einschließlich unpolarer, mäßig polarer und lipophilischer Verbindungen wie Triglyceride
Bestellinformationen:
Andere Säulenabmessungen einschließlich präparativer Säulen sind verfügbar. Auch erhältlich als 10-μm-Ausführung. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Analysesäule | |
100 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
C18 | |
Sphärisches, vollständig poröses Silika Typ A | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
3 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
170 m²/g | |
L1 | |
Hypersil, klassisch | |
10 % | |
Ja |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.