Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino-(NH2)-Kohlenhydratanalyse-HPLC-Säule, 5 μm, 4 x 250 mm
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 1,90 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC
448.00 € - 734.71 €
Spezifikation
pH | 2,5 bis 8 |
---|---|
Porengröße | 120 Å |
Oberfläche | 170 m²/g |
Temperatur | 60 °C |
USP-Typ | L8 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11577481
|
Thermo Scientific™
30605-254030 |
250 mm | 4 mm | 5 μm | N/A | ||||||
10087214
|
Thermo Scientific™
30705-154030 |
150mm | 4 mm | 5 μm | N/A | ||||||
10745973
|
Thermo Scientific™
30705-252130 |
250 mm | 2,1 mm | 5 μm | N/A | ||||||
10385443
![]() |
Thermo Scientific™
30705-254030 |
250 mm | 4 mm | 5 μm |
734.71 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11527491
|
Thermo Scientific™
30710-124630 |
125 mm | 4.6 mm | 10 μm | N/A | ||||||
Beschreibung
Diese vielseitige Aminopropylphase von Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 HPLC-Säulen wurde für die Analyse von Zucker entwickelt.
Die stationären Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruck-Flüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie haben sich gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino-Säulen als Alternative bei schwierigen Trennungen, die eine bessere chromatographische Leistung erfordern.
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar. Auch erhältlich als 10-μm-Ausführung. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
Spezifikation
2,5 bis 8 | |
170 m²/g | |
L8 | |
Silika, kugelförmig, vollporös,Typ A | |
Kohlenhydratanalyse | |
Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC |
120 Å | |
60 °C | |
Amino (NH2) | |
1.9% | |
Nein |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.