Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino-(NH2)-Kohlenhydratanalyse-HPLC-Säule, 5 μm, 4 x 250 mm
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 1,90 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC
Marke:  Thermo Scientific™ 30605-254030
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11577481
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Diese vielseitige Aminopropylphase von Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 HPLC-Säulen wurde für die Analyse von Zucker entwickelt.
Die stationären Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruck-Flüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie haben sich gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino-Säulen als Alternative bei schwierigen Trennungen, die eine bessere chromatographische Leistung erfordern.
  • Im Umkehrphasen-Modus eignen sich die Hypersil APS-2 Säulen besonders für die Kohlenhydrat-Analyse; zusätzliche Empfindlichkeit für Zucker
  • Alternative Selektivität im Vergleich zu Silika bei der Normalphasenchromatographie
  • Bestellinformationen:
    Weitere Säulengrößen lieferbar. Auch in 10 μm erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    Analysesäule
    HPLC
    5800 psi (400 bar)
    2,5 bis 8
    170 m²/g
    L8
    Hypersil, klassisch
    1.9%
    Nein
    4 mm
    250 mm
    5 μm
    120 Å
    60 °C
    Amino (NH2)
    Silika, kugelförmig, vollporös,Typ A
    Kohlenhydratanalyse
    Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC
    Name des Produkts
    Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino-(NH2)-Kohlenhydratanalyse-HPLC-Säule, 5 μm, 4 x 250 mm >
    Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.