Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino-(NH2)-Kohlenhydratanalyse-HPLC-Säule, 5 μm, 4 x 250 mm
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 1,90 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC
Marke: Thermo Scientific™ 30710-124630
Beschreibung
Diese vielseitige Aminopropylphase von Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 HPLC-Säulen wurde für die Analyse von Zucker entwickelt.
Die stationären Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruck-Flüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie haben sich gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino-Säulen als Alternative bei schwierigen Trennungen, die eine bessere chromatographische Leistung erfordern.
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen lieferbar. Auch in 10 μm erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
Spezifikation
Analysesäule | |
HPLC | |
5800 psi (400 bar) | |
2,5 bis 8 | |
170 m²/g | |
L8 | |
Hypersil, klassisch | |
1.9% | |
No |
4.6 mm | |
125 mm | |
10 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
Amino (NH2) | |
Sphärisches, vollständig poröses Silika Typ A | |
Kohlenhydratanalyse | |
Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.