Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino-(NH2)-Kohlenhydratanalyse-HPLC-Säule, 5 μm, 4 x 250 mm
BIOPHARMA
Código de producto. 10385443 Tienda Thermo Scientific Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Länge (metrisch):
150mm
125 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
4 mm
4,6 mm
Partikelgröße:
5 μm
10 μm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Código de producto. 10385443
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 30705254030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 1,90 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC
Diese vielseitige Aminopropylphase von Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 HPLC-Säulen wurde für die Analyse von Zucker entwickelt.
Die stationären Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruck-Flüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie haben sich gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino-Säulen als Alternative bei schwierigen Trennungen, die eine bessere chromatographische Leistung erfordern.
  • Im Umkehrphasen-Modus eignen sich die Hypersil APS-2 Säulen besonders für die Kohlenhydrat-Analyse: besonders empfindlich gegenüber Zucker
  • Alternative Selektivität gegenüber Silika in der Normalphase
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar. Auch erhältlich als 10-μm-Ausführung. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4 mm
Zur Verwendung mit IC
Länge (metrisch) 250 mm
Partikelgröße 5 μm
pH 2,5 bis 8
Porengröße 120 Å
Oberfläche 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L8
Stationäre Phase Amino (NH2)
Produktlinie Hypersil, klassisch
Verpackungsmaterial Sphärisches, vollständig poröses Silika Typ A
Kohlenstoffbeladung 1,90 %
Säulentyp Kohlenhydratanalyse
Endverkappt/mit Endgruppen No
Phase Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC
Mostrar más Mostrar menos
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado