Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC-Säule, 7 μm
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Säulen verfügen über 100 % porösen Graphitkohlenstoff für eine höhere Trennungsfähigkeit
895.00 € - 1670.00 €
Spezifikation
Säulenformat | Analysesäule |
---|---|
Partikelgröße | 7 μm |
Porengröße | 250 Å |
Oberfläche | 120 m²/g |
Temperatur | 105 °C |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11528430
|
Thermo Scientific™
35007-154630 |
150 mm | 4.6 mm Innendurchmesser | N/A | N/A | N/A | |||||
10745126
|
Thermo Scientific™
35007-053030 |
50 mm | 3 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11538420
|
Thermo Scientific™
35007-022130 |
20 mm | 2.1 mm Innendurchmesser |
1136.03 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Außergewöhnlich hohe Retention stark polarer Analyte
- Echte Orthogonalität bei C18
- Trennung strukturverwandter Substanzen
- pH-stabile Form 0 bis 14
- Hervorragend geeignet für Anwendungen bei hoher Temperatur
Spezifikation
Analysesäule | |
250 Å | |
105 °C | |
Poröser Graphitkohlenstoff | |
100% | |
Normal- und Umkehrphase |
7 μm | |
120 m²/g | |
L109 | |
Poröser Graphitkohlenstoff | |
Mixed-Mode |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC-Säule, 7 μm