Learn More
Ansell HyFlex™ 11-819 Nylon/Spandex ESD Gloves with FORTIX™ Nitrile Foam Coating
Der ideale ESD-/Touchscreen-Handschuh
118.00 €
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 16350:2014, EN 420:2003 + A1:2009 |
---|---|
Beschichteter Bereich | Handfläche |
Anwendungen | Industriell |
Coating Material | Nitrilschaum |
Farbe | Blau |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17270157
![]() |
Ansell
11819060 |
6 |
118.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17280157
![]() |
Ansell
11819070 |
7 |
118.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17290157
![]() |
Ansell
11819080 |
8 |
118.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17200167
![]() |
Ansell
11819090 |
9 |
118.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17210167
![]() |
Ansell
11819100 |
10 |
118.00 €
12 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
17220167
![]() |
Ansell
11819110 |
11 |
118.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Erhöhte Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten durch eine extrem dünne Beschichtung.
- Ansell FORTIX™ Abrasion Resistance Technology (neu und verbessert) - Bietet einen Langzeitschutz in verschleißintensiven Arbeitsbereichen. - Kühlere, trockenere Hände durch eine um 20% höhere Atmungsaktivität im Vergleich zu handelsüblichen Schutzhandschuhen.
- Ansell ZONZ™ Comfort Fit Technology für eine verbesserte Passform und ein komfortableres Tragegefühl.
- Bietet den Vorteil eines unternehmenseigenen Waschverfahrens für einen reinen, komfortableren Handschuh.
- Rein und hautfreundlich: Oeko-Tex-Zertifikat und mit Dermatest™ dermatologisch getestet
- ESD-Zertifizierung gemäß EN 16350:2014
- Touchscreen Technology für die Bedienung von industriellen und kommerziellen Touchscreens.
Spezifikation
EN 16350:2014, EN 420:2003 + A1:2009 | |
Industriell | |
Blau | |
Spezifisch | |
Nylon, Spandex | |
Unsteril | |
Luft- und Raumfahrt, Automobil, Logistik und Maschinen/Anlagen | |
Beschichtet | |
18 |
Handfläche | |
Nitrilschaum | |
Nein | |
Ja | |
ESD-Handschuhe | |
3121A | |
Strick | |
HyFlex™ 11-819 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell HyFlex™ 11-819 Nylon/Spandex ESD Gloves with FORTIX™ Nitrile Foam Coating