Learn More
Ansell HyFlex™ 11-819 Nylon/Spandex ESD Gloves with FORTIX™ Nitrile Foam Coating
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- ESD-Funktionalität zertifiziert nach EN 16350:2014
- Geeignet als Teil der Erdungskette in explosionsgefährdeten Bereichen
- Nahtloses 18-Gauge-Nylan-Spandex-Futter für ein handschuhloses Gefühl bei Aufgaben, die Fingerspitzengefühl und Präzision erfordern
- Die FORTIX™-Nitril-Schaumstoffbeschichtung verbessert die Griffigkeit und bietet langfristigen Schutz
- Die ZONZ™ Comfort Fit-Technologie sorgt für eine hohe Atmungsaktivität der Handschuhe
- Sauberere, bequemere Handschuhe dank geschütztem Waschprozess
- Touchscreen-Funktionalität ermöglicht den Anwendern die Arbeit mit mehreren Touchscreen-Geräten ohne Ausziehen der Handschuhe
- Dermatologisch zugelassen von Dermatest™
- Zertifiziert durch OEKO-TEX™
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 16350:2014, EN 420:2003 + A1:2009 |
Beschichteter Bereich | Handfläche |
Anwendungen | Industriell |
Coating Material | Nitrilschaum |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Nein |
Hand | Spezifisch |
Latex Free | Ja |
Material | Nylon, Spandex |
Produkttyp | ESD-Handschuhe |