Learn More
Ansell HyFlex™ 11-819 Nylon/Spandex ESD Gloves with FORTIX™ Nitrile Foam Coating Artikelnummer.: 17220167
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell HyFlex™ 11-819 Nylon/Spandex ESD Gloves with FORTIX™ Nitrile Foam Coating
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17220167
11
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Artikelnummer. 17220167
Marke: Ansell 11819110
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der ideale ESD-/Touchscreen-Handschuh
  • ESD-Funktionalität zertifiziert nach EN 16350:2014
  • Geeignet als Teil der Erdungskette in explosionsgefährdeten Bereichen
  • Nahtloses 18-Gauge-Nylan-Spandex-Futter für ein handschuhloses Gefühl bei Aufgaben, die Fingerspitzengefühl und Präzision erfordern
  • Die FORTIX™-Nitril-Schaumstoffbeschichtung verbessert die Griffigkeit und bietet langfristigen Schutz
  • Die ZONZ™ Comfort Fit-Technologie sorgt für eine hohe Atmungsaktivität der Handschuhe
  • Sauberere, bequemere Handschuhe dank geschütztem Waschprozess
  • Touchscreen-Funktionalität ermöglicht den Anwendern die Arbeit mit mehreren Touchscreen-Geräten ohne Ausziehen der Handschuhe
  • Dermatologisch zugelassen von Dermatest™
  • Zertifiziert durch OEKO-TEX™
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Frei von umweltschädlichen Stoffen
    • Zertifizierungen und Gütesiegel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16350:2014, EN 420:2003 + A1:2009
Beschichteter Bereich Handfläche
Anwendungen Industriell
Coating Material Nitrilschaum
Farbe Blau
Einwegprodukt Nein
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Nylon, Spandex
Produkttyp ESD-Handschuhe
Größe 11
Sterilität Unsteril
Norm EN 388 3121A
Zur Verwendung mit (Anwendung) Luft- und Raumfahrt, Automobil, Logistik und Maschinen/Anlagen
Art der Handschuhstulpe Strick
Handflächentyp Beschichtet
Serie HyFlex™ 11-819
Yarn Gauge 18
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Product Guides
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell HyFlex™ 11-819 Nylon/Spandex ESD Gloves with FORTIX™ Nitrile Foam Coating >