Learn More
Ansell HyFlex™ 11-819 Nylon/Spandex ESD Gloves with FORTIX™ Nitrile Foam Coating
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Description
- ESD-Funktionalität zertifiziert nach EN 16350:2014
- Geeignet als Teil der Erdungskette in explosionsgefährdeten Bereichen
- Nahtloses 18-Gauge-Nylan-Spandex-Futter für ein handschuhloses Gefühl bei Aufgaben, die Fingerspitzengefühl und Präzision erfordern
- Die FORTIX™-Nitril-Schaumstoffbeschichtung verbessert die Griffigkeit und bietet langfristigen Schutz
- Die ZONZ™ Comfort Fit-Technologie sorgt für eine hohe Atmungsaktivität der Handschuhe
- Sauberere, bequemere Handschuhe dank geschütztem Waschprozess
- Touchscreen-Funktionalität ermöglicht den Anwendern die Arbeit mit mehreren Touchscreen-Geräten ohne Ausziehen der Handschuhe
- Dermatologisch zugelassen von Dermatest™
- Zertifiziert durch OEKO-TEX™
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Frei von umweltschädlichen Stoffen
- Zertifizierungen und Gütesiegel
Specifications
Specifications
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 16350:2014, EN 420:2003 + A1:2009 |
Beschichteter Bereich | Handfläche |
Anwendungen | Industriell |
Coating Material | Nitrilschaum |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Nein |
Hand | Spezifisch |
Latex Free | Ja |
Material | Nylon, Spandex |
Produkttyp | ESD-Handschuhe |
Show More |
Documents
Product Information
Product Guides
CE Certificate
DateigrößeVersion: 266.7 kB
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Ansell HyFlex™ 11-819 Nylon/Spandex ESD Gloves with FORTIX™ Nitrile Foam Coating >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction